Learn More
SI Analytics™ Unité de dosage complète
L’unité de dosage complète SI Analytics™ est fournie avec un piston et une tige de piston, ainsi qu’une couche de protection UV pour une utilisation avec la série TITRONIC™.
Marque: SI Analytics™ 285223767
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Unité de dosage
- Comprend un piston, une tige de piston et une couche de protection UV
- Pour utilisation avec TITRONIC™ Universal et TITRONIC ™ 300
Specifications
Unité complète de dosage | |
Piston, tige de piston et revêtement de protection UV | |
50 ml |