Learn More
UVP Lampe UV compacte
144.00€ - 263.00€
Spécification
Puissance en watts | 4 W |
---|---|
Wavelength | 365 nm |
Longueur (métrique) | 198 mm |
Matériau | Plastique |
Largeur (métrique) | 71 mm |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11728241
|
UVP
95-0018-03 |
Lampe UV compacte |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11738241
|
UVP
95-0019-14 |
Lampe compacte de séchage UV |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12842969
|
UVP
95-0019-06 |
Lampe UV économique |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
UVL-21, Tube 4W , 365nm, Interrupteur Marche/arret - Alimentation secteur, L x P x H: 198 x 71 x 53mm
Spécification
4 W | |
198 mm | |
71 mm |
365 nm | |
Plastique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Lampe UV compacte