Learn More
UVP Lampe UV compacte
Code produit. 12842969
Click to view available options
Type de produit:
Lampe UV compacte
Lampe UV économique
Lampe compacte de séchage UV
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12842969
Marque: UVP 95001906
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
UVL-21, Tube 4W , 365nm, Interrupteur Marche/arret - Alimentation secteur, L x P x H: 198 x 71 x 53mm
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365 nm
Longueur (métrique) 198 mm
Matériau Plastique
Modèle UVL-23RS
Largeur (métrique) 71 mm
Type de produit Lampe UV économique