Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur C550
Ces fours à tubes compacts dotés de systèmes de commande intégrés peuvent être utilisés pour de nombreux processus universels.Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport prix / performance imbattable.
Marque: Nabertherm™ R-472O3AN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200°C ou 1 300°C
- Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, le contrôleur C 550 avec 10 programmes librement réglables et 20 segments
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
C550 | |
1300°C | |
920 x 460 x 628 mm | |
170 mm |
750 mm | |
Four tubulaire compact | |
1070 mm |