Learn More
Socorex™ Distributeur compact, modèle 501
Marque:  Socorex™ 501.102
Code produit. 10024600
  • 438.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Distributeur Acurex
• Mécanisme de dosage protégé à l'intérieur du flacon
• Idéal pour stockage au réfrigérateur
• Matériaux chimiquement inertes
• Autoclavable sans démontage
• Matériaux au contact du liquide Verre Pyrex™, piston verre recouvert PTFE, PVDF, FEP, PFA
• Flacon à col large pour remplissage aisé
• Faible encombrement
• Colonne graduée entièrement rétractable. Permet de placer le distributeur dans un réfrigérateur lorsque la conservation du réactif l'exige
• Robuste
• Ensemble piston-cylindre et valves sont protégés à l'intérieur du flacon
• Pièces extérieures en PPS qui allie résistance mécanique et chimique
• Inclus avec un réservoir verre ambré 1000mL
Spécification
Spécification
Distributeur compact
1 à 10 ml
501
2 ans
Autoclavable
0,2 mL
2000 mL