missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Distributeur compact, modèle 501
375.00€ - 555.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur compact |
---|---|
Modèle | 501 |
Garantie | 2 ans |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Incréments | Volume (métrique) du réservoir | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Incréments | Volume (métrique) du réservoir | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10004590
|
Socorex™
501.051 |
0,4 à 5 ml | 0,2 mL | 1 000 ml |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10024600
|
Socorex™
501.102 |
1 à 10 ml | 0,2 mL | 2000 mL |
416.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596712
|
Socorex™
501.02025 |
0,2 à 2 ml | 0,1 mL | 250 ml |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10516912
|
Socorex™
501.0505 |
0,4 à 5 ml | 0,2 mL | 500 mL |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10517102
|
Socorex™
501.101 |
1 à 10 ml | 0,2 mL | 1 000 ml |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10339840
|
Socorex™
501.302 |
1 à 30 ml | 1,0 mL | 2000 mL |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Distributeur Acurex• Mécanisme de dosage protégé à l'intérieur du flacon
• Idéal pour stockage au réfrigérateur
• Matériaux chimiquement inertes
• Autoclavable sans démontage
• Matériaux au contact du liquide Verre Pyrex™, piston verre recouvert PTFE, PVDF, FEP, PFA
• Flacon à col large pour remplissage aisé
• Faible encombrement
• Colonne graduée entièrement rétractable. Permet de placer le distributeur dans un réfrigérateur lorsque la conservation du réactif l'exige
• Robuste
• Ensemble piston-cylindre et valves sont protégés à l'intérieur du flacon
• Pièces extérieures en PPS qui allie résistance mécanique et chimique
• Inclus avec un réservoir verre ambré 1000mL
Spécification
Distributeur compact | |
501 | |
2 ans |