Learn More
Contec™ Système à seaux compact
Le système à seaux compact Contec est une solution tout-en-un qui facilite et améliore le nettoyage et la désinfection.
Marque: Contec™ 2940P3B
1160.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22002" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliConçu pour une utilisation avec les serpillères Contec telles que les systèmes de nettoyage VertiKleantrade; MAXtrade;, VertiKleantrade; MAXtrade; Sealed Edge, EasyCurvetrade; et QuickTasktrade;/liliLe chariot en acier inox est disponible dans plusieurs configurations pour répondre aux besoins uniques de l’environnement./liliDisponible avec deux ou trois seaux en PP autoclavables, ou avec trois seaux en acier inox, et un manche pour chariot standard ou utilitaire au choix/liliLe manche utilitaire accueille deux petits seaux (6 L) ou un grand seau (15 L) pour créer un espace de rangement supplémentaire pour des têtes de balai-serpillère propres, des flacons pulvérisateurs de solution, des lingettes et d’autres articles selon les besoins./liliLe cadre du chariot est doté d’un outil en option de retrait mains-libres (modèle n° 2639) de la tête de balai-serpillère sur le devant/liliDeux supports pour serpillère avec pinces à poignée de part et d’autre du chariot permettent le rangement pratique de la serpillère pendant le transport et le stockage./liliLes seaux en PP sont livrés avec un tamis à débris en acier inox positionné dans la base des seaux de nettoyage et de rinçage sur un système à trois seaux et dans le seau de nettoyage sur un système à deux seaux. De cette manière, la serpillère ne peut pas toucher le fond du seau où les contaminants indésirables se déposent./li/ulSpécification
Manche standard | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Balais-serpillères Contec tels que les systèmes de nettoyage VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ et QuickTask™ |
Polypropylène | |
Rouge, noir et bleu | |
Nettoyage et désinfection | |
1 de chaque |