Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 85 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
Marque: Tenak™ TE35560
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques (12) | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
540 x 135 x 173mm | |
173 mm | |
540 mm |
2 x 6 | |
Oui | |
1/boîte | |
135 mm | |
85 mm |