missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 36872 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
97.46€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15630748
|
Abeba™
36872/36 |
36 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640748
|
Abeba™
36872/37 |
37 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650748
|
Abeba™
36872/38 |
38 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660748
|
Abeba™
36872/39 |
39 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670748
|
Abeba™
36872/40 |
40 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680748
|
Abeba™
36872/41 |
41 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690748
|
Abeba™
36872/42 |
42 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600758
|
Abeba™
36872/43 |
43 |
97.46€
1 paire |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Velours
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Attache de boucle
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36872 |
Noir | |
Velours | |
PUR |