Learn More
Abeba™ Chaussures 36872 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
Marque: Abeba™ 36872/38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Velours
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Attache de boucle
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
38 | |
PUR |
Noir | |
Velours | |
Antidérapant | |
36872 |