Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 1,5mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque:  Fisherbrand™ VS10-9-1.5
Code produit. 11817623
  • 20.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire à utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale sur gel OmniPAGE mini
  • Recommandé pour maximiser le volume d’échantillons
  • Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
Rouge
Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini
9
1,5 mm
Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques
Peigne
1 de chaque
70 μl