Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 1,5mm
Code produit. p-8272055 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
12
16
1 prép., 1 marqueur
20
5
88
9
Volume (métrique) des puits:
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
80 μl
140 μl
1 000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11887583
Marque: Fisherbrand™ VS10101.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Accessoire à utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale sur gel OmniPAGE mini
  • Recommandé pour maximiser le volume d’échantillons
  • Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (application) Séparations Mini SDS PAGE, Native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini
Type Peigne
Nbre de puits 12
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Volume (métrique) des puits 60 μl