Learn More
Shamrock Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Ce ruban de marquage multiusage à code couleur amovible est conçu pour l’organisation dans les laboratoires.
7.90€ - 52.65€
Spécification
Type d’adhésif | Amovible |
---|---|
Format | Rouleau |
Type de produit | Rouleau d’étiquettes coloré |
Longueur (impériale) | 500 in |
Diamètre (impériale) | 1 po (mandrin) |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11857193
|
Shamrock
ST-12-16 |
0,5 in | Turquoise |
34.75€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11847193
|
Shamrock
ST-12-15 |
0,5 in | Vert citron |
7.90€
12m |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824252
|
Shamrock
ST-34-16 |
0,75 in | Turquoise |
11.35€
12m |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11899070
|
Shamrock
ST-34-20 |
0,75 in | Magenta |
49.05€
12m |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11731626
|
Shamrock
ST-110-6 |
1,5 in | Bleu |
52.65€
55m |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ruban de marquage amovible pour l’organisation dans les laboratoires
- Assortiment de couleurs et de tailles disponibles
Spécification
Amovible | |
Rouleau d’étiquettes coloré | |
1 po (mandrin) |
Rouleau | |
500 in |