Learn More
Shamrock Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Ce ruban de marquage multiusage à code couleur amovible est conçu pour l’organisation dans les laboratoires.
Marque: Shamrock ST-34-16
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Ruban de marquage amovible pour l’organisation dans les laboratoires
- Assortiment de couleurs et de tailles disponibles
Spécification
Amovible | |
Rouleau | |
500 in | |
1 po (mandrin) |
Turquoise | |
Rouleau d’étiquettes coloré | |
0,75 in |