Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage avec code couleur, 55 m
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
42.60€ - 147.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Amovible |
Type de produit | Rubans d’étiquetage |
Quantité | 1 de chaque |
Plage de températures (métrique) | –20°C à +121°C |
Product Code | Brand | Couleur | Largeur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Largeur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
11715763
|
Shamrock™
ST-120-6 |
Bleu | 13 mm |
81.85€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770414
|
Shamrock™
ST-340-3 |
Vert | 19 mm |
127.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11710454
|
Shamrock™
ST-100-3 |
Vert | 25 mm |
147.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760434
|
Shamrock™
ST-340-7 |
Rose | 19 mm |
127.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780085
|
Shamrock™
ST-340-12 |
Violet | 19 mm |
128.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750414
|
Shamrock™
ST-340-1 |
Blanc | 19 mm |
126.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760414
|
Shamrock™
ST-340-2 |
Jaune | 19 mm |
127.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700454
|
Shamrock™
ST-100-2 |
Jaune | 25 mm |
42.60€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780414
|
Shamrock™
ST-340-4 |
Rouge | 19 mm |
127.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790414
|
Shamrock™
ST-340-5 |
Orange | 19 mm |
127.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750434
|
Shamrock™
ST-340-6 |
Bleu | 19 mm |
126.00€
55m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
Specifications
Autoclavables | |
Rubans d’étiquetage | |
–20°C à +121°C |
Amovible | |
1 de chaque | |
55 m |