Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage avec code couleur, 55 m
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
Marque: Shamrock™ ST-340-4
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Températures allant de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage au stylo à bille, au crayon et au feutre
Spécification
Autoclavables | |
Rouge | |
Convient parfaitement aux marqueurs, crayons et feutres | |
1 de chaque | |
55 m |
Amovible | |
Rubans d’étiquetage | |
Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve | |
–20°C à +121°C | |
19 mm |