Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sulfate de colistine Code produit.: 15565146
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Sel de sulfate de colistine
Code produit. 15565146
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15565146
Marque: Thermo Scientific Chemicals 455390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sel de sulfate de colistine (2:5), CAS nº 1264-72-8, (synonyme :Polymyxin E Complex), est un mélange complexe d’antibiotiques, dont la colistine A et B sont les principaux composants.Il a une activité antibactérienne contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif et peut également être utilisé comme bloqueur neuromusculaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sel de sulfate de colistine est une poudre blanche stable, cationique, soluble dans l’eau, composée de plus de 30 composants
• Isolé à l’origine de la bactérie B. polymyxa, il inhibe la croissance des bactéries à Gram-négatif (par exemple E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens et S. enterica) et à Gram-positif (par exemple L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici et S. aureus) en perméabilisant la membrane cellulaire bactérienne.
Applications
• Le sulfate de colistine a une puissante activité anti-endotoxine grâce à sa capacité à se lier aux lippopolysaccharides qui constituent les endotoxines bactériennes
• Ce composé est souvent utilisé dans le traitement des infections à Gram-négatif multirésistantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1264-72-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Colistin sulfate salt
Type Colistin Sulfate salt
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Pourcentage de pureté ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0445144 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number455390010,455392500
Numéro de lotA0451458 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number455390010,455392500
Numéro de lotA0434721 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog Number455390010,455392500
Numéro de lotA0445144 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number455390010,455392500
Numéro de lotA0376967 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number455390010,455392500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Colistin sulfate salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Sel de sulfate de colistine >