Learn More
Colistine, sel de sulfate, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
0.25 g
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Colistin, sulfate salt |
| Couleur | Marron |
| Quantité | 0.25 g |
| Forme physique | Poudre |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Colistin Sulfate Salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Colistin Sulfate Salt
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur