Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer femelle Cole-Parmer™ en nylon sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Marque: Masterflex™ 45505-00
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01810kg
Description
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux.Le raccord Luer mâle Cole-Parmer™ en nylon est idéal pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille.Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
- Respect des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue des procédés
- Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion
- Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
- Conforme à la normes ISO 594-1
- Bonne résistance chimique
- Température max.455°F (235°C)
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Raccord Luer | |
Nylon | |
25/boîte |
ISO 9001 | |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/16 pouces | |
Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides |