Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer femelle Cole-Parmer™ en nylon sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
17.35€ - 98.95€
Spécification
Type de produit | Raccord Luer |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Matériau | Nylon |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Comprend | Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11799609
|
Masterflex™
45505-82 |
Raccord mâle Luer Lock x filetage de 1/4 à 28 po |
27.75€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730319
|
Masterflex™
45505-00 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/16 pouces |
98.95€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720089
|
Masterflex™
45505-19 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/4 pouces |
63.95€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776048
|
Masterflex™
45505-04 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/8 pouces |
69.30€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11868621
|
Masterflex™
45505-08 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 3/16 pouces |
39.10€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755818
|
Masterflex™
MFLX45505-31 |
Raccord mâle Luer Lock à 1/16 pouce de Dia. int. |
20.10€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12685740
|
Masterflex™
45505-50 |
Raccord cannelé mâle Luer x 1⁄4 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux.Le raccord Luer mâle Cole-Parmer™ en nylon est idéal pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille.Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
- Respect des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue des procédés
- Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion
- Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
- Conforme à la norme ISO 594-1
- Bonne résistance chimique
- Température max.455°F (235°C)
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Raccord Luer | |
Nylon | |
Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides |
ISO 9001 | |
25/boîte |