Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicine, 97 %
La colchicine, 7alphah-colchicine, nº CAS 64-86-8, est une formulation de qualité laboratoire de l’anti-inflammatoire d’alcaloïde végétal.
65.33€ - 1448.21€
Identifiants chimiques
CAS 64-86-8
Formule moléculaire C22H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Numéro MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clé InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonyme colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
CID PubChem 45038708
Nom IUPAC 2,2,2-trideutério-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(trideutériométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yle]acétamide
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10185230
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227125000
500 mg Flacon en verre
65.33€
500mg
10388310
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227120010
1 g Flacon en verre
135.68€
1g
10174953
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227120050
5 g Flacon en verre
359.79€
5g
13428488
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227120250
25 g Flacon en verre
1448.21€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La colchicine (7alphah-colchicine) est un alcaloïde trouvé dans Colchicum autumnale qui a montré avoir des propriétés anti-goutte et anti-inflammatoire
  • La colchicine lie la tubuline et empêche la migration des cellules immunitaires, réduisant ainsi l’inflammation
Applications
  • La colchicine est un anti-mitotique ; elle peut être utilisée dans l’étude de la prolifération et de la migration cellulaires
  • Destinée aux applications de recherche in vivo et in vitro
  • Usage exclusivement réservé à la recherche, non destinée à traiter la maladie
Spécification
Identifiants chimiques
64-86-8
399.44
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
45038708
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
C22H25NO6
MFCD00078484,MFCD00078484
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
2,2,2-trideutério-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(trideutériométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yle]acétamide
Spécification
Colchicine
150.0°C to 160.0°C
Authentique
C22H25NO6
14,IV,946
− 250.00
Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
399.44
399.44
Poudre
64-86-8
Jaune
96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
MFCD00078484,MFCD00078484
15,2455
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
2,2,2-trideutério-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(trideutériométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yle]acétamide
45038708
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Mortel en cas d’ingestion.
Peut induire des anomalies génétiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-598-5
Identifiant produit
  • Colchicine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./