Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicine, 97 %
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La colchicine (7alphah-colchicine) est un alcaloïde trouvé dans Colchicum autumnale qui a montré avoir des propriétés anti-goutte et anti-inflammatoire
- La colchicine lie la tubuline et empêche la migration des cellules immunitaires, réduisant ainsi l’inflammation
Applications
- La colchicine est un anti-mitotique ; elle peut être utilisée dans l’étude de la prolifération et de la migration cellulaires
- Destinée aux applications de recherche in vivo et in vitro
- Usage exclusivement réservé à la recherche, non destinée à traiter la maladie
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Colchicine |
Point de fusion | 150.0°C to 160.0°C |
Couleur | Jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 14,IV,946 |
Merck Index | 15,2455 |
Conditions de rotation spécifiques | − 250.00 (20.00°C c=1,alcohol) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Colchicine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.