Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
43.45€
Spécification
max. (métrique) 105°C
Type Extension Cable
Température (impériale) 221°F
Longueur (impériale) 5 ft.
Longueur (métrique) 1,5 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
11875915
Afficher les documents
Digi-Sense
93785-02
Type K, Male to Female Mini-Connector
43.45€
1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11885915
Afficher les documents
Digi-Sense
93785-04
Type T, Male to Female Mini-Connector
43.45€
1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
Description
  • Maximum temperature: 221°F (105°C)
  • Cables come in a variety of lengths.
  • Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Spécification
Spécification
105°C
221°F
1,5 m
Extension Cable
5 ft.