Learn More
Bolle Protection Kit de sangle et de mousse pour lunettes de sécurité Hybrid Cobra Code produit.: 12619180
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Bolle Protection Kit de sangle et de mousse pour lunettes de sécurité Hybrid Cobra
Code produit. 12619180
Pour : Lunettes de sécurité Cobra
Click to view available options
Pour : Lunettes de sécurité Cobra
Code produit. 12619180
Marque: Bolle Protection KITFSCOB
Expédition estimée: 29-04-2025
Sangle et mousse adaptées pour la conversion des lunettes en lunettes-masques de protection.
  • Kit de transformation de sangle et de mousse pour les verres Cobra
  • Transformez les lunettes en lunettes-masques de protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de conversion et de transformation
Type de produit Kit de conversion et de transformation
À utiliser avec (application) Lunettes de sécurité Cobra
Comprend Sangle et mousse
Nb par paquet 1paire
  • Bollé Safety - Cobra
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Cobra
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Bolle Protection Kit de sangle et de mousse pour lunettes de sécurité Hybrid Cobra >