Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11310959
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310959
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11310959
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010696.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Numéro MDL MFCD00149658
Clé InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2oAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Couleur Rouge
pH 4
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire CoSO4·7H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2448
Nom IUPAC Sulfate de cobalt (2+) heptahydraté
Poids de la formule 281.10 (154.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 2.03g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >