Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Couleur | Rouge |
pH | 4 |
Forme physique | Agrégats cristallins |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | CoSO4·7H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Merck Index | 14,2448 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q05H007 | Certificat d’analyse | 23/04/2024 | 010696.22,010696.14 |
X31I044 | Certificat d’analyse | 08/11/2022 | 010696.22,010696.14 |
23290 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 010696.22,010696.14 |
23676 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 010696.22,010696.14 |
23189 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 010696.22,010696.14 |
Sécurité et traitement
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..