Learn More
Phosphate de cobalt(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 123.62€
Identifiants chimiques
CAS | 13455-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Co3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.739 |
Numéro MDL | MFCD00016028 |
Clé InChI | ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3Afficher plus |
CID PubChem | 61615 |
Nom IUPAC | Cobalt(2+) ; Diphosphate |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22066.14 |
25 g |
40.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22066.22 |
100 g |
123.62€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13455-36-2 | |
366.739 | |
ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H | |
61615 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] |
Co3O8P2 | |
MFCD00016028 | |
cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3Afficher plus | |
Cobalt(2+) ; Diphosphate |
Spécification
Cobalt(II) phosphate | |
13455-36-2 | |
MFCD00016028 | |
ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H | |
Cobalt(2+) ; Diphosphate | |
61615 | |
98% |
anhydrous | |
Co3O8P2 | |
cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] | |
366.739 | |
366.74 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 236-655-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TB9279000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante