Learn More
Phosphate de cobalt(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11479567
Phosphate de cobalt(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479567
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11479567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22066.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-36-2
Formule moléculaire Co3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 366.739
Numéro MDL MFCD00016028
Clé InChI ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3
CID PubChem 61615
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Diphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) phosphate
Note relative au nom anhydrous
Quantité 25 g
Poids de la formule 366.74
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10238554 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberB22066.22,B22066.14
Numéro de lot10244538 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2022 Catalog NumberB22066.22,B22066.14
Numéro de lot10179775 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22066.22,B22066.14
Numéro de lot10189440 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22066.22,B22066.14
Numéro de lotG6750A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22066.22,B22066.14
Nom du produit
Phosphate de cobalt(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >