Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
CO2 gassing module
3150.00€ - 3890.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Module |
Comprend | NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30238252
|
BINDER™
8012-2138 |
KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
3150.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238333
|
BINDER™
8012-2140 |
KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
3890.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
- Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Spécification
Acier inoxydable | |
Module | |
NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ CO2 Gassing Module