Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Plage de concentrations en CO2:
0 à 20%
0 à 1 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
- CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
- Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Spécification
Spécification
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 1 % |
| À utiliser avec (équipement) | KBF 470/720/1060/1600, KBF PRO 260/470/720/1060/1600 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Module |
| Type de gaz | CO2 |
| Comprend | NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |