Learn More
Electrothermal™ Ballon régulé grand volume série CMUV
Offre les mêmes avantages que le chauffe-ballon électrique CMU, pour les entonnoirs très grands de 60°C, ainsi que les flacons à fond rond et en forme de poire. Ballon régulé grand volume série CMUV Electrothermal™ pouvant accueillir des entonnoirs par l’ouverture inférieure de la base du chauffe-ballon électrique, grâce au design en forme de V du chauffe-ballon.
3595.00€ - 3715.00€
Spécification
Contrôleur | inclus |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 485 x 485 x 300mm |
Tension | 230 V |
Ports | 3 circuits séparés |
max. (métrique) | 450°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Puissance | Price | Quantity & Availability | |||||
12765965
|
Electrothermal™
36013-16 |
10 L | 2 000 W |
3715.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13437629
|
Electrothermal™
36013-18 |
12 L | 2 000 W |
3665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12980161
|
Electrothermal™
36013-22 |
22 L | 3 000 W |
3595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Offre les avantages du chauffe-ballon électrique CMU, mais est également adapté aux très grands entonnoirs à 60°C et aux flacons à fond rond et en forme de poire.Le chauffe-ballon contrôlé de la série CMUV à grand volume Electrothermal™ accueille les entonnoirs par l’ouverture inférieure dans la base du chauffe-ballon grâce à la conception en forme de V du chauffe-ballon.
- Les commandes intégrées et le chauffage sont fournis par un régulateur énergétique solide intégré Simmerstat.
- L’ouverture inférieure peut accueillir 60° entonnoirs de différents diamètres
- Compatible également avec des flacons de grande capacité, à fond rond, en forme de poire
- Grande capacité, entre 10 et 22 litres
- Contrôle complet du chauffage assuré par 3 circuits électriques distincts permettant de chauffer, de manière indépendante, les flacons du haut, du milieu et du bas, chacun grâce à son propre interrupteur à cadran
- L’élément chauffant en forme de serpentin, suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique, fournit un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
- Cartouche chauffante isolante remplaçable
- Température maximale de l’élément : 450°C
- Régulateur d’énergie intégré
- Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
- Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
- Boîtier extérieur “froid au toucher”
- Pieds antidérapants et 3 fixations pour équerres de tiges de support
- Tiges de support non incluses
Specifications
inclus | |
230 V | |
450°C |
485 x 485 x 300mm | |
3 circuits séparés | |
50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.