Learn More
Electrothermal™ Ballon régulé grand volume série CMUV
Offre les mêmes avantages que le chauffe-ballon électrique CMU, pour les entonnoirs très grands de 60°C, ainsi que les flacons à fond rond et en forme de poire. Ballon régulé grand volume série CMUV Electrothermal™ pouvant accueillir des entonnoirs par l’ouverture inférieure de la base du chauffe-ballon électrique, grâce au design en forme de V du chauffe-ballon.
Marque:  Electrothermal™ 36013-22
Code produit. 12980161
  • 3595.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Offre les avantages du chauffe-ballon électrique CMU, mais est également adapté aux très grands entonnoirs à 60°C et aux flacons à fond rond et en forme de poire.Le chauffe-ballon contrôlé de la série CMUV à grand volume Electrothermal™ accueille les entonnoirs par l’ouverture inférieure dans la base du chauffe-ballon grâce à la conception en forme de V du chauffe-ballon.
  • Les commandes intégrées et le chauffage sont fournis par un régulateur énergétique solide intégré Simmerstat.
  • L’ouverture inférieure peut accueillir 60° entonnoirs de différents diamètres
  • Compatible également avec des flacons de grande capacité, à fond rond, en forme de poire
  • Grande capacité, entre 10 et 22 litres
  • Contrôle complet du chauffage assuré par 3 circuits électriques distincts permettant de chauffer, de manière indépendante, les flacons du haut, du milieu et du bas, chacun grâce à son propre interrupteur à cadran
  • L’élément chauffant en forme de serpentin, suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique, fournit un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Pieds antidérapants et 3 fixations pour équerres de tiges de support
  • Tiges de support non incluses
Spécification
Spécification
inclus
485 x 485 x 300mm
3 circuits séparés
8,5kg
50/60 Hz
22 L
230 V
3 000 W
450°C
Nom du produit
Electrothermal™ Ballon régulé grand volume série CMUV >