Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
142.00€ - 189.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 13.3 cm |
---|---|
Matériau | Plastic |
Température max. (métrique) | 42.9°C |
Température min. (métrique) | 32°C |
Plage de températures (impériale) | 32°C to 42.9°C |
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17843018
|
Brannan™
11/064/2 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17803028
|
Brannan™
11/064/2 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- High accuracy, with fast response
- Safe, easy to read and simple to use
- May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
- Temperature range: 32°C to 42.9°C
- 60 second response time
- Supplied with calibration
- Compact, accurate and durable
- Non-hazardous
- Complete with battery and instructions
Spécification
13.3 cm | |
42.9°C | |
32°C to 42.9°C | |
1 x LR41 | |
0,1°C | |
2.4 cm |
Plastic | |
32°C | |
32°C to 42.9°C | |
± 0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise ± 2°C | |
LCD | |
IP22 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate