Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Code produit. 17843018
Click to view available options
Calibrated:
Traçabilité en 3 points
UKAS à 3 points
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17843018
Marque: Brannan™ 11/064/2 + 49/101/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy, with fast response
  • Safe, easy to read and simple to use
  • May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
  • Temperature range: 32°C to 42.9°C
  • 60 second response time
  • Supplied with calibration
  • Compact, accurate and durable
  • Non-hazardous
  • Complete with battery and instructions
Spécification
Points d’étalonnage 35°C,37°C, 39°C
Certifications/Conformité UK National Standards ISO 9001
À utiliser avec (application) To take temperature via oral, underarm, or rectal
Longueur (métrique) 13.3 cm
Matériau Plastic
Température max. (impériale) 42.9°F
Température max. (métrique) 42.9°C
Température (impériale) min. 32°F
Température min. (métrique) 32°C
Plage de températures (impériale) 32°C to 42.9°C
Plage de températures (métrique) 32°C to 42.9°C
Calibrated Traçabilité en 3 points
Type de batterie 1 x LR41
Précision ± 0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise ± 2°C
Subdivision 0,1°C
Affichage LCD
Largeur (métrique) 2.4 cm
Indice IP IP22