Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de clindamycine, 97 % Code produit.: 15595106
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de clindamycine, 97 %
Code produit. 15595106
10 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Code produit. 15595106
Marque: Thermo Scientific Chemicals 443510100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de clindamycine, nº CAS 21462-39-5, est un antibiotique de type lincosamide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La clindamycine est un antibiotique de la famille des lincosamides, dérivé de la lincomycine, qui possède une activité antibiotique contre les cocci aérobies à Gram positif et les protozoaires parasites.
La clindamycine se lie de manière réversible à la sous-unité ribosomale bactérienne 50s, inhibant ainsi la synthèse des protéines.
Applications
La clindamycine a été utilisée pour améliorer la colonisation bactérienne chez les souris de recherche lors de l’étude du microbiote intestinal commensal.
La clindamycine a été utilisée pour étudier la résistance aux antibiotiques médiée par biofilm dans un modèle in vitro de G. vaginalis.
La clindamycine a été utilisée comme agent de sélection pour isoler, dénombrer et identifier les Lactobacillus spp. dans des produits laitiers probiotiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clindamycin hydrochloride
Type Clindamycin Hydrochloride
CAS 21462-39-5
Point de fusion 156.0°C to 159.0°C
Spectre IR Authentique
Eau 6% max.
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C18H34Cl2N2O5S
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 50g/L. Other solubilities: soluble in pyridine, ethanol, dmf
Clé InChI AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Nom IUPAC (2 S,4 R)-N-[(1 S,2 S)-2-chloro-1-[(2 R,3 S,4 S,5 R,6 R)-3,4,5-trihydroxy-6-méthylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-méthyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 461.439
CID PubChem 134129519
Poids de la formule 461.45
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0355405 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2022 Catalog Number443510100
Numéro de lotA0354707 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2022 Catalog Number443510100
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clindamycin hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de clindamycine, 97 % >