Learn More
Clindamycine, poudre blanche, MP Biomedicals™ Code produit.: 11486171
compliance-icons
Clindamycine, poudre blanche, MP Biomedicals™
Code produit. 11486171 Tous les produits MP Biomedicals Produits
100 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 11486171
Marque: MP Biomedicals 0219116880
Identifiants chimiques
CAS 21462-39-5
Formule moléculaire C18H34Cl2N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 461.439
Numéro MDL MFCD07793327
Clé InChI AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
Synonyme (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Cleocin
CID PubChem 134129519
Nom IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-méthylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-méthyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide ; chlorhydrateAfficher plusAfficher moins
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clindamycin
Type Clindamycin
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de la formule 461.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clindamycin Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Clindamycin Hydrochloride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Clindamycine, poudre blanche, MP Biomedicals™ >