Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits à fond rond transparent et non stériles Immuno
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques immunologiques à 96 puits non stériles à fond rond transparentes, proposées avec un choix de surface.
166.00€ - 330.00€
Spécification
Code-barres | Aucun code-barres |
---|---|
Format | Étalon |
Méthode de détection | Colorimétrique |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Alert:
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10635577
![]() |
Thermo Scientific™
3555 |
Immulon 1 B |
166.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10111005
![]() |
Thermo Scientific™
3655 |
Immulon 2 HB |
217.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10450343
|
Thermo Scientific™
449824 |
MaxiSorp |
194.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10479382
![]() |
Thermo Scientific™
475434 |
PolySorp |
330.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de plaques d’immunologie à 96 puits non stériles à fond arrondi transparent Thermo Scientific™, proposées avec un choix de surfaces pour une liaison optimale. Comprend des plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.
Plaques pour matières solides à 96 puits :
- Polystyrène transparent
- Choix de diverses surfaces pour une liaison optimale
- Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
- Thermo Scientific™ PolySorp™ et Immulon™ 1B sont destinés à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- La plaque Thermo Scientific™ Immulon 2HB est légèrement hydrophile et fixe divers types de biomolécules.
- La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
Informations de commande :
Veuillez noter que la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Garantie : 90 jours
Spécification
Aucun code-barres | |
Colorimétrique | |
Transparent | |
PS | |
Non stérile | |
Aucun |
Étalon | |
8 x 12 | |
Microplaque | |
96 | |
Rond |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.