Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits à fond rond transparent et non stériles Immuno
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques immunologiques à 96 puits non stériles à fond rond transparentes, proposées avec un choix de surface.
Marque: Thermo Scientific™ 3655
179.59 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24284" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Description
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de plaques d’immunologie à 96 puits non stériles à fond arrondi transparent Thermo Scientific™, proposées avec un choix de surfaces pour une liaison optimale. Comprend des plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.
Plaques pour matières solides 96 puits
- Polystyrène transparent
- Choix de quatre surfaces pour une liaison optimale
- Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces
- PolySorp et Immulon 1B pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- La plaque Thermo Scientific Immulon 2HB est légèrement hydrophile et fixe divers types de biomolécules
- MaxiSorp est hydrophile et idéal pour les tests sur anticorps en sandwich
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Aucun code-barres | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
10 | |
Protéines |
Légèrement hydrophile | |
Colorimétrique | |
50 boîtes | |
Microplaque | |
280 μl | |
180 μl | |
Immulon 2 HB | |
50 | |
Aucun |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.