Learn More
Corning™ Microplaques EIA/RIA à 96 puits en polystyrène transparent
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8601007 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Plat
Rond
Propriété de liaison:
À liaison moyenne
À liaison élevée
Conditionnement:
25/paquet
Emballage individuel
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10293532
Marque: Corning™ 9018
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison À liaison élevée
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 25/paquet
Type de liaison Liaison élevée
Couleur Transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Liaison élevée
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Capables de lier un milieu (gt;10kD) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes.
Nbre par carton 100/boîte
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/boîte