Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparent avec bouchons blancs en PP non revêtu
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Description
- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Col large avec épaulement court et courbe
- Comprend un bouchon ajusté en polypropylène non revêtu
- Le bouchon blanc est idéal pour le marquage
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 20/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 120,2 mm |
Joint de fermeture | Sans joint |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparent avec bouchons blancs en PP non revêtu >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu