Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées en verre transparent avec graduation indélébile ambrée
Elles offrent une grande précision volumétrique pour vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées en verre transparent Hirschmann Instruments™ avec graduation de colorant ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
Marque:  Hirschmann™ 1000165
Code produit. 11717951
  • 63.35€ / 6 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ligne courte
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 835
  • Graduées pour basculer, zéro en haut, type 3
Spécification
Spécification
B
Oui
0,1 mL
6/boîte
360 plusmn; 5 mm
Verre sodocalcique
Ambré
Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée
20 ml
Pipette graduée