Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées en verre transparent avec graduation indélébile ambrée
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
0,2 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Ligne courte
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Graduées pour basculer, zéro en haut, type 3
Spécification
Spécification
| Classe | B |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Graduations | 0,02 mL |
| Type de graduation | Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée |
| Quantité | 12 paquet |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 360 plusmn; 5 mm |
| Type | Pipette graduée |