Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents sans bouchons
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Description
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 240 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 39 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 84 |
Finition de col | 43-400 |
Closure Included | Non |
Bouche | Large |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents sans bouchons >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu