Learn More
Fisherbrand™ Flacons carrés transparents à bouchon phénolique noir PolyCone Code produit.: 11778749
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Flacons carrés transparents à bouchon phénolique noir PolyCone
Code produit. 11778749
30 mL, 24-400 mm, 48/Cs.
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Quantité:
24/Cs.
48/Cs.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 11778749
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Ideal for mixing, storing and sampling. Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap are space-saving and easy to fill.
Clear (Flint) Glass French Square Bottles are space-saving and easy to fill. The clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical interference with bottle’s contents. The French Square bottle design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space. The wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling.
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle's contents
  • French Square bottle design allows bottle to hold maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
Spécification
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Clear
Matériau Glass
Quantité 48/Cs.
Couleur de bouchon Noir
Matériau de revêtement PolyCone
Finition de col 24-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme French Square
Hauteur (métrique) 72 mm
Type de produit French Square Bottle
Joint de fermeture Polyseal
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Screw Cap
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons carrés transparents à bouchon phénolique noir PolyCone >