Learn More
CleanSpace™ Technology Support de col CleanSpace3™ (non textile)
À utiliser avec les unités de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace HALO. Le support de col CleanSpace est un produit de rechange non textile disponible en deux tailles. Structure en plastique ABS
79.15€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Matériau | Plastique ABS |
Type de produit | Support de col |
À utiliser avec (équipement) | Système PAPR CS3000 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950042
|
CleanSpace™ Technology
CS3009 |
S |
79.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15960042
|
CleanSpace™ Technology
CS3010 |
L |
79.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé avec les appareils respiratoires révolutionnaires CleanSpace : légers, sans tuyaux ni ceintures
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Permet la transpiration et la respirabilité
- Nettoyage facile et séchage rapide
- Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
Spécification
Non | |
Plastique ABS | |
Support de col | |
Système PAPR CS3000 |