Learn More
CleanSpace™ Technology Support de col CleanSpace™ HALO
Le support de cou en plastique est destiné aux unités PAPR CleanSpace HALO.
Marque:  CleanSpace™ Technology CS3010
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15960042
  • 79.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé avec les respirateurs CleanSpace : légers, sans tuyau ni ceintures
  • Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Facile à laver et séchage rapide
  • Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Spécification
Non
Support de col
Système PAPR CS3000
Plastique ABS
L
CS3010