Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Ce ruban pour salle blanche en vinyle avec adhésif caoutchouc propre est extrêmement pratique, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et l’étanchéification de surfaces incurvées et irrégulières.
Marque: Micronova™ CR100PC-2LB
Description
Le ruban vinyle pour salle blanche Micronova se décolle proprement des cartouches de substrat et des surfaces de travail des salles blanches et sa finition mate est inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche. Des techniques spéciales de traitement et d’emballage garantissent une faible quantité de particules et d’ions extractibles pour les applications réalisées dans et autour de la salle blanche.
- Ruban en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
- Décollement propre des cartouches de substrat et surfaces de travail en salle blanche.
- Idéal pour coller et étanchéifier les surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche.
- Spécialement traité et conditionné pour la salle blanche
- Disponible dans plusieurs couleurs et largeurs
- Conditionnement individuel dans un sachet en polyéthylène
- 36 yards (32,9 m) enroulés sur un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
Informations sur la commande
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécification
Non autoclavable | |
Caoutchouc | |
Bleu clair | |
de dia. int. | |
Rouleau pour salle blanche | |
Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots | |
Yes | |
16 x 10 x 8 in. | |
60°F à 80°F | |
13 lbs./in. | |
0.127 mm | |
36 yd | |
2 in | |
2 in. |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility | |
Vinyl | |
Matte | |
Vinyle, Caoutchouc synthétique | |
Non stérile | |
3 in. Plastic Core | |
24/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 20.3 cm | |
16°C à 27°C | |
5 mil | |
33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 po) | |
33 m | |
50,8 mm | |
12.5 cm |