Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Transparent
Vert clair
Vert foncé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçus pour une utilisation là où un ruban ultra-propre n'est pas requis
- En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
- Fixation forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inox sans laisser de résidus adhésifs une fois retirés
- Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Couleur : Transparents
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
- Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Informations sur la commande
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility |
| Type d’adhésif | Rubber |
| Revêtement | Vinyle |
| Couleur | Vert foncé |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Vinyl, Synthetic Rubber |
| Type de produit | Cleanroom Tape |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |