Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
133.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement |
Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17562636
|
Emma Safety Footwear
MM98156941 |
41 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17572636
|
Emma Safety Footwear
MM98156942 |
42 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17582636
|
Emma Safety Footwear
MM98156943 |
43 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17592636
|
Emma Safety Footwear
MM98156945 |
45 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17502646
|
Emma Safety Footwear
MM98156946 |
46 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17512646
|
Emma Safety Footwear
MM98156947 |
47 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17522646
|
Emma Safety Footwear
MM98156948 |
48 |
133.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Metal Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay. A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel.
- This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Extra large | |
Chaussure de sécurité |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement | |
Nubuck, Nubuck huilé | |
Faible |