Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
Marque: Emma Safety Footwear MM98156942
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Sans métal
- Chaussures de sécurité Streetborn. Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Clay est celui qu’il vous faut. Chaussures de sécurité sans métal et sans compromis qui ressemblent à des chaussures de sports classiques.
- Elles tirent leur nom de leur talon de support renforcé.
- Ce talon et la semelle renforcée anti-chocs de la chaussure protègent les chevilles, les tibias et les articulations des facteurs de stress et des blessures.
- L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
- Industries :
- Logistique et transport
- Électronique
- Construction et technologie
- Fabrication
- Nature et environnement
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
42 | |
Faible |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement | |
Nubuck, Nubuck huilé | |
Extra large | |
Chaussure de sécurité |